Learn More
5-epi Emtricitabin, TRC
Artikelnummer. 30138175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138175 1 mg 1 Milligramm
30009472 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5249801MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145986-26-1
Summenformel C8 H10 F N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, α-L-FTC, (2'R,5'R)-Emtricitabine
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluoro-1-[(2R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Oxathiolan-5-yl]Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-epi Emtricitabine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6-/m1/s1
Formelmasse 247.0427