Learn More
5-Ethyl-2-furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366946 5 g 5 Gramm
11356946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06659.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23074-10-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23074-10-4
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00030605
InChI-Schlüssel XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
IUPAC-Name 5-Ethylfuran-2-Carbaldehyd
SMILES CCC1=CC=C(O1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-2-furaldehyde
Dichte 1.055
Siedepunkt 79°C to 81°C (12 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
Beilstein 1982
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 98%