Learn More
5-Ethyl-2-methoxybenzol-1-sulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30382863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30382863 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937235100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride
CAS 88040-88-4
Summenformel C9H11O3SCl
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-3-7-4-5-8(13-2)9(6-7)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(OC)c(c1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 5-Ethyl-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 234.69
Formelmasse 234.0117