missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Ethyl-2-Methylpyridin (5-Ethyl-2-Pikolin), TRC

Artikelnummer. 30004029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004029 10 g 10 Gramm
30040709 1 g 1 Gramm
30008496 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92553010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 104-90-5
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
IUPAC-Name 5-Ethyl-2-Methylpyridin
SMILES CCc1ccc(C)nc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-2-picoline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Formelmasse 121.0891
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.