Learn More
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30381119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381119 1 g
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9190051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-10-2
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Synonym 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
SMILES O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Formelmasse 142.063