Learn More
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-Furanon (Mischung von Isomeren) ( >80 %), TRC
Artikelnummer. 30385823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385823 5 g -
30381729 1 g -
30373365 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9455985G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27538-09-6
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Synonym 3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-, 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Ethyl-5-methyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2-Methyl-4-hydroxy-5-ethylfuran-3-one, 2-Methyl-5-ethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2-methyl-5-ethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-5-ethyl-2-methyl-3(2H)-furanone, 5-Ethyl-2,3-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-3-furanone, 5-Ethyl-2-methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, HEMF, Homofuraneol, Homofuronol
IUPAC-Name 5-Ethyl-4-Hydroxy-2-Methylfuran-3-One
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Formelmasse 142.063