Learn More
5-Ethylpyridin-2,3-dicarbonsäure, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398756
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398756 5 g 5 Gramm
11308766 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11398756
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19451.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102268-15-5
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD00071733
InChI-Schlüssel MTAVBTGOXNGCJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-ethylquinolinic acid, 5-ethyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, 5-ethyl, 5-ethyl-2,3-pyridine dicarboxylic acid, 5-ethylpyridine-2,3-dicarboxylicacid, pubchem16905, dsstox_cid_9072, dsstox_rid_78667, dsstox_gsid_29072, ksc179a3d
PubChem CID 113606
IUPAC-Name 5-Ethylpyridin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES CCC1=CN=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Menge 5 g
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 94%