Learn More
5-Fluor-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463347 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15463347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26033.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-1H-indazole
CAS 348-26-5
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Summenformel C7H5FN2
MDL-Nummer MFCD04972877
Menge 1 g
Synonym 5-fluoroindazole, 5-fluoro-2h-indazole, 1h-indazole, 5-fluoro, chembl16076, 5-fluoranyl-1h-indazole, 2h-indazole, 5-fluoro, acmc-209zy1, indazole, 5-fluoro, 5-fluoro-1h-indazole
InChI-Schlüssel LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=NN2
IUPAC-Name 5-Fluor-1H-Indazol
Molekulargewicht (g/mol) 136.129
PubChem CID 17842486
Formelmasse 136.13
Reinheit (%) 98%