Learn More
5-Fluor-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30398532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398532 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF40174050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 245762-35-0
Summenformel C8H7OF
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2
SMILES C1=C(C=C2CCOC2=C1)F
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
Formelmasse 138.0481