Learn More
5-Fluor-2,4-dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30399643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399643 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399643 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5909601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
CAS 2927-71-1
Summenformel C4 H Cl2 F N2
Menge 1 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442
InChI-Formel InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
SMILES Fc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 166.97
Formelmasse 165.9501