Learn More
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS | 394-32-1 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 54°C to 59°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C8H7FO2 |
| Show More |