Learn More
5'-Fluor-2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone |
| Schmelzpunkt | 56°C to 58°C |
| Siedepunkt | 65°C to 66°C (8 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2359087 |
| Formelmasse | 154.14 |
| Reinheit (%) | 98% |