Learn More
5-Fluor-2-hydroxybenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15493297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25724.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 347-54-6
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Summenformel C7H5FO2
MDL-Nummer MFCD01090997
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 5-fluorosalicylaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem1444, 5-fluoro salicylaldehyde, 5-?fluorosalicylaldehyde, acmc-209ia4, ksc492m4t, pharmabridge p-2996
InChI-Schlüssel FDUBQNUDZOGOFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)O
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
PubChem CID 2737328
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) ≥98%