missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluor-2-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15435257
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435257 250 mg 250 Milligramm
15425257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15435257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32525.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1978-39-8
Summenformel C7H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.15
MDL-Nummer MFCD00077537
InChI-Schlüssel VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluoroanisole, 5-fluoro-2-methoxyphenylamine, 5-fluoro-o-anisidine, 5-fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-fluoro-6-methoxyaniline, benzenamine, 5-fluoro-2-methoxy, 2-amino-4-fluoro-1-methoxybenzene, 4-fluoro-2-aminoanisole, 2-methoxy-5-fluoroaniline, 2-methoxyl-5-fluoroaniline
PubChem CID 223105
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxyaniline
Brechungsindex 1.543
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 141.15
Reinheit (%) 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.