Learn More
5-Fluor-2-Methoxybenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421070 1 g 1 Gramm
11431070 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11421070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25505.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189628-38-4
Summenformel C8H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.14
MDL-Nummer MFCD02683503
InChI-Schlüssel XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-methoxy, 5-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3502, acmc-1bxaq, xncvsnkxadjgog-uhfffaoysa, benzonitrile,5-fluoro-2-methoxy, buttpark 80\01-23, 5-fluoro-2-methyloxy benzonitrile
PubChem CID 2782746
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 151.14
Reinheit (%) ≥98%