Learn More
5-Fluor-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428388 100 g 100 Gramm
15408388 5 g 5 Gramm
15418388 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61806.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroaniline as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluoro-2-Nitroanilin ist ein Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2369-11-1
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00034065
InChI-Schlüssel PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5-Fluor-2-Nitroanilin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitroaniline
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
PubChem CID 75399
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest