Learn More
5-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448285 1 g 1 Gramm
15458285 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33044.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 84163-16-6 | C12H14ClFN2O | 256.705 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84163-16-6
Summenformel C12H14ClFN2O
Molekulargewicht (g/mol) 256.705
MDL-Nummer MFCD06200879
InChI-Schlüssel HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
PubChem CID 2794754
IUPAC-Name 5-Fluor-3-Piperidin-4-yl-1,2-Benzoxazol;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Schmelzpunkt ∽298°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 256.71
Reinheit (%) 96%