Få mere at vide
Få mere at vide
5-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride |
| CAS | 84163-16-6 |
| Summenformel | C12 H13 F N2 O . Cl H |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H |
| SMILES | Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1 |
| IUPAC-Name | 5-Fluor-3-Piperidin-4-yl-1,2-Benzoxazol;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.7 |
| Formelmasse | 256.0779 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?