Learn More
5-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30400665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400665 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5958355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Summenformel C12 H13 F N2 O . Cl H
Menge 5 g
Synonym 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
IUPAC-Name 5-Fluor-3-Piperidin-4-yl-1,2-Benzoxazol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 256.7
Formelmasse 256.0779