Learn More
5-Fluor-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30407633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407633 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5917751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine
CAS 1480-96-2
Summenformel C5 H5 F N2 O2
Menge 1 g
Synonym Capecitabine Impurity 35
InChI-Formel InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
SMILES COC1=NC=C(F)C(=O)N1
IUPAC-Name 5-Fluor-2-methoxy-1H-pyrimidin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 144.1
Formelmasse 144.0335