Learn More
5-Fluor-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1480-96-2 |
| Summenformel | C5 H5 F N2 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Capecitabine Impurity 35 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9) |
| SMILES | COC1=NC=C(F)C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 5-Fluor-2-methoxy-1H-pyrimidin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.1 |
| Formelmasse | 144.0335 |