Learn More
5-Fluorocytin, TRC
Artikelnummer. 30133193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133193 1 g 1 Gramm
30132659 500 mg 500 Milligramm
17941635 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5890001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2022-85-7
Summenformel C4 H4 F N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
Synonym Flucytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-fluoro-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro- (9CI), Cytosine, 5-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2-ol, 5-Fluorocytosin, 5-Fluorocytosine, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine, Alcobon, Ancobon, Ancotil, Ancotyl, Flucytosin, Fluocytosine, Fluorocytosine, NSC 103805, Ro 2-9915
IUPAC-Name 4-Amino-5-Fluoro-1H-Pyrimidin-2-One
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Formelmasse 129.0338