Learn More
5-Fluor-m-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022309
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11457267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15020.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-97-2
Summenformel C8H9F
Molekulargewicht (g/mol) 124.158
MDL-Nummer MFCD00052366
InChI-Schlüssel RCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylfluorobenzene, 5-fluoro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethyl, pubchem4410, 5-fluoro-1,3-xylene, acmc-1ahss, 3,5-dimethyl-fluorobenzene, 3,5-dimethylphenyl fluoride, ksc497s5r
PubChem CID 521192
IUPAC-Name 1-fluor-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-m-xylene
Siedepunkt 144°C to 145°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1926374
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 97%