Learn More
5-Fluoro-Uracil, TRC
Artikelnummer. 30008773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008773 100 g 100 Gramm
30005145 10 g 10 Gramm
18020850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF596000100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-21-8
Summenformel C4 H3 F N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.08
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-, Uracil, 5-fluoro- (8CI), 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 2,4-Dioxo-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoracyl, 5-Fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluoro-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol, 5-Fluorouracil, 5-Oncouracil, Adrucil, Arumel, Carac, Carzonal, DBL, Efudex, Efudix, Efurix, FU, Fluoroblastin, Fluoroplex, Fluorouracile Accord, Flurablastin, Fluracedyl, Fluracil, Fluracilum, Fluri, Fluril, Ftoruracil, Kecimeton, NSC 19893, Phthoruracil, Phtoruracil, Queroplex, Ro 2-9757, Sigma 03738, Timazin, U 8953, Ulup, Fluorouracil
IUPAC-Name 5-Fluor-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorouracil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formelmasse 130.0179
Reinheit (%) >95%