Learn More
5-Fluorbenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486047 5 g 5 Gramm
15408375 250 mg 250 Milligramm
15476047 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33239.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196.195 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70060-13-8
Summenformel C9H5FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.195
MDL-Nummer MFCD01927184
InChI-Schlüssel PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
PubChem CID 901439
IUPAC-Name 5-Fluor-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 257°C to 262°C
Menge 5 g
Formelmasse 196.19
Reinheit (%) 96%