Learn More
5-Fluorcytosin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369205 250 mg 250 Milligramm
11359205 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369205 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16496.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.23 €
    34.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 7.58 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
5-Fluorocytosin wirkt als antidiabetisches, antimykotisches und antimikrobielles Mittel. Ist nützlich für die Behandlung von schweren Infektionen, die durch anfällige Stämme von Candida oder Cryptococcus neoformans und chromycosis entstehen. Wird darüber hinaus in Studien zur TMP-Biosynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2022-85-7
Summenformel C4H4FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
MDL-Nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-Schlüssel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
Schmelzpunkt ∽297°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 127285
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4125
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
IUPAC-Name 6-Amino-5-Fluor-1H-Pyrimidin-2-on
Formelmasse 129.09
Reinheit (%) ≥98%