Learn More
5-Fluorocytosin, 99+%
Artikelnummer. 10204381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10204381 1 g Glasflasche 1 Gramm
10125793 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10742354 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10204381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258340010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2022-85-7
Summenformel C4H4FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
MDL-Nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-Schlüssel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
IUPAC-Name 6-Amino-5-Fluor-1H-Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 296.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 25, 3688
Merck Index 15, 4156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (25°C)
Formelmasse 129.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke