Learn More
5-Fluorcytosin, ≥ 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10125793
Marke: Thermo Scientific Acros 258342500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2022-85-7
Summenformel C4H4FN3O
Molekulargewicht (g/mol) 129.09
MDL-Nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI-Schlüssel XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
IUPAC-Name 6-Amino-5-Fluor-1H-Pyrimidin-2-on
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorocytosine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 296.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 25, 3688
Merck Index 15, 4156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (25°C)
Formelmasse 129.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver