Learn More
5-Fluorindol-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348466
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348466 250 mg 250 Milligramm
11328466 1 g 1 Gramm
11338466 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17507.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2338-71-8 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2338-71-8
Summenformel C9H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 163.15
MDL-Nummer MFCD00022719
InChI-Schlüssel YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
IUPAC-Name 5-Fluor-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 164°C
Menge 250 mg
Beilstein 1449216
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 98%