Learn More
5-Fluorindol, TRC
Artikelnummer. 30390621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390621 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59214010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Summenformel C8H6FN
Menge 10 g
Synonym 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
InChI-Formel InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
Formelmasse 135.0484