Learn More
5-Fluorindol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Fluoroindole |
| CAS | 399-52-0 |
| Summenformel | C8H6FN |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Fc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 135.14 |
| Formelmasse | 135.0484 |