Learn More
5-Fluorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11425766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20831.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 443-69-6
Summenformel C8H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.123
MDL-Nummer MFCD00022795
InChI-Schlüssel GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC-Name 5-Fluor-1 H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroisatin
Schmelzpunkt 224°C to 227°C
Menge 1 g
Beilstein 131241
Formelmasse 165.12
Reinheit (%) 98%