Learn More
5-Fluorisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445766 25 g 25 Gramm
11425766 1 g 1 Gramm
11435766 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20831.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-69-6
Summenformel C8H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.123
MDL-Nummer MFCD00022795
InChI-Schlüssel GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC-Name 5-Fluor-1 H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroisatin
Schmelzpunkt 224°C to 227°C
Menge 25 g
Beilstein 131241
Formelmasse 165.12
Reinheit (%) 98%