Learn More
Abcam 5-Fluorotonsäurehydrat, >99 % Reinheit, fest, 1 g
Product Code. 32119397 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
32119397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32119397 Supplier Abcam Supplier No. ab1462451g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreines Selektivmittel für die molekulare Genetik der Hefe.
  • Reinheit: >99 %
  • Molekulargewicht: 174,1 g/mol
  • Lagertemperatur: Bei -20 °C lagern
  • Versandtemperatur: Umgebungstemperatur – Kann mit Eis verschicken
  • Form: Solide
  • Anwendungen: Selektiver Agent in der molekularen Hefegenetik, nützlich bei der Auswahl von Orotidin-5'-Phosphat-Decarboxylase-Mutanten von Saccharomyces cerevisiae
  • Zusammensetzung: 100 % 5-Fluor-2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure; Hydrat
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Puffer 100 % 5-Fluor-2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure, Hydrat
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Form Kunststoff
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielmolekül Orotidin-5-phosphat-Decarboxylase¹
Zusammensetzung 100 % 5-Fluor-2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure; Hydrat
Menge 1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekulare Genetik der Hefe, Selektion von Orotidin-5'-phosphat-Decarboxylase-Mutanten