Learn More
5-Fluorpyridin-3-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489627 250 mg 250 Milligramm
15479627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52860.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
5-Fluoropyridine-3-boronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluoropyridin-3 -Boronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872041-86-6
Summenformel C5H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.908
MDL-Nummer MFCD07368243
InChI-Schlüssel FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
PubChem CID 44717403
IUPAC-Name (5-Fluorpyridin-3-yl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 233°C to 236°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol.
Formelmasse 140.91
Reinheit (%) 98%