Learn More
5-Fluorouracil-15N2, CDN
Artikelnummer. 30327003
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Artikelnummer. Menge
30327003 0.01 g
30316661 0.005 g
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30327003
Marke: CDN CDNN21400.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluorouracil-15N2
CAS 68941-95-7
Summenformel C4H3F(15 N)2O2
Menge 0.01 g
Synonym 5-Fluoropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-1,3-15N2
InChI-Formel InChI=1 S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
SMILES O=C1C(F)=C[15 NH]C(=O)[15 NH]1
IUPAC-Name 5-fluoropyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione-1,3-15N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
Formelmasse 132.01 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % 15 N, min 98% Chemical Purity