Learn More
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428466 1 g 1 Gramm
15448466 250 mg 250 Milligramm
15438466 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63711.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 253870-02-9 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff in der organischen Synthese in den Bereichen Agrochemie, Pharmazie und Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253870-02-9
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD06202342
InChI-Schlüssel YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
PubChem CID 11073792
IUPAC-Name 5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-Carbonsäure
SMILES CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest