Learn More
5-Formyl-2-thiophenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10664735 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10664735 1 g Glasflasche 1 Gramm
10736085 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10664735 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397150010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Add to basket
CAS: 4347-33-5 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4347-33-5
Summenformel C5H5BO3S
Molekulargewicht (g/mol) 155.96
MDL-Nummer MFCD02093666
InChI-Schlüssel DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2-thiopheneboronic acid, 5-formylthiophen-2-boronic acid, 5-formylthiophen-2-yl boronic acid, 5-formylthiophene-2-boronic acid, 2-formylthiophene-5-boronic acid, 5-formylthienyl-2-boronic acid, 5-formyl-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-thienyl, 5-formyl-2-thiopheneboronicacid, pubchem1722
PubChem CID 2773430
IUPAC-Name (5-Formylthiophen-2-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 155.97
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.