Learn More
5-Formyl-4-methylthiophen-2-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445720 1 g 1 Gramm
11455720 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25947.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 352530-25-7 | C6H7BO3S | 169.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352530-25-7
Summenformel C6H7BO3S
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
MDL-Nummer MFCD03093890
InChI-Schlüssel QEIXJCOHLUKRPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-4-methylthiophen-2-yl boronic acid, 5-borono-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid, zlchem 1324, acmc-209iey, 5-borono-3-methylthiophene-2-carbaldehyde, b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl boronic acid, boronicacid,b-5-formyl-4-methyl-2-thienyl
PubChem CID 46738927
IUPAC-Name (5-Formyl-4-Methylthiophen-2-yl)Boronsäure
SMILES CC1=C(SC(=C1)B(O)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%