Learn More
5-Formylfuran-2-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384825 1 g 1 Gramm
11394825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17920.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27329-70-0 | C5H5BO4 | 139.901 g/mol
As a bifunctional reagent used in the synthesis of π -extended heteroarylfuran systems. Reactant involved in Suzuki coupling for synthesis of stable dye-sensitized solar cells. Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including, heteroarylation for the synthesis of HIF-1 inhibitors, disalicylic acid-furanyl derivatives to inhibit ephrin binding, HIV-1 integrase inhibitors, epidermal growth factor receptor inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als bifunktionales Reagenz zur Synthese von π-erweiterten Heteroarylfuran-Systemen verwendet. Reagenz, das an der Suzuki-Kopplung beteiligt ist, um stabile farbstoffsensibilisierte Solarzellen zu synthetisieren. Reagenz, das an der Synthese von biologisch aktiven Molekülen beteiligt ist, einschließlich Heteroarylierung für die Synthese von HIF1-Hemmern, Disalicylsäure-Furanyl-Derivaten zur Hemmung der Ephrin-Bindung, HIV-1Integrase-Inhibitoren und epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Inhibitoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27329-70-0
Summenformel C5H5BO4
Molekulargewicht (g/mol) 139.901
MDL-Nummer MFCD01114696
InChI-Schlüssel JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylfuran-5-boronic acid, 5-formylfuran-2-yl boronic acid, 5-formyl-2-furanboronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, 5-formyl-2-furylboronic acid, 5-formyl-2-furanylboronic acid, 2-formylfuran-5-boronicacid, 5-formyl-2-furyl boronic acid, 5-formyl-2-furanyl boronic acid, boronic acid, 5-formyl-2-furanyl
PubChem CID 2734355
IUPAC-Name 5-Formylfuran-2-Borsäure
SMILES B(C1=CC=C(O1)C=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formylfuran-2-boronic acid
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1637050
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 139.9
Reinheit (%) 95%