Learn More
5-Formylfuran-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30389160
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389160 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389160 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7005001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 13529-17-4
Summenformel C6 H4 O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC-Name 5-Formylfuran-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 140.09
Formelmasse 140.011