Learn More
(5-Formylfuran-2-yl)Boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30180276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7003455G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Formyl-2-furanylboronic acid
CAS 27329-70-0
Summenformel C5 H5 B O4
Menge 5 g
Synonym Boronic acid, B-(5-formyl-2-furanyl)-, 2-Furanboronic acid, 5-formyl- (8CI), Boronic acid, (5-formyl-2-furanyl)- (9CI), B-(5-Formyl-2-furanyl)boronic acid, (2-Formylfuran-5-yl)boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 2-Formyl-5-furanboronic acid, 2-Formylfuran-5-boric acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid, 5-Formyl-2-furylboronic acid, Lapatinib related, AH23757X, GR82029X, GR82029X Test Mix 1, Lapatinib related
InChI-Formel InChI=1S/C5H5BO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
SMILES OB(O)c1oc(C=O)cc1
IUPAC-Name 5-Formylfuran-2-Borsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.9
Formelmasse 140.0281