Learn More
5-Formylsalicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Formylsalicylic Acid |
| CAS | 616-76-2 |
| Summenformel | C8 H6 O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 5-Formyl-2-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-5-formylbenzoic Acid, 3-Carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-6-hydroxybenzoic Acid, 6-Hydroxyisophthalaldehydic Acid, NSC 15046, NSC 16527 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(C=O)ccc1O |
| IUPAC-Name | 5-Formyl-2-hydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.131 |
| Formelmasse | 166.027 |