Learn More
5-Hexen-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexen-1-ol |
| CAS | 821-41-0 |
| Summenformel | C6H12O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Hexen-6-ol, 6-Hydroxy-1-hexene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMILES | OCCCCC=C |
| IUPAC-Name | Hex-5-en-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.16 |
| Formelmasse | 100.0888 |