Learn More
5-Hexen-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420697 5 g 5 Gramm
11430697 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11420697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22505.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 109-49-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Allyl Acetone is used as a nature identical flavor and fragrance. And it is also used to produce 2-methyl-hex-5-en-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylaceton wird als naturidentische Geschmacksrichtung und Duftnote verwendet. Wird auch zur Herstellung von 2-Methyl-hex-5-en-2-ol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-49-9
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00008793
InChI-Schlüssel RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
PubChem CID 7989
IUPAC-Name Hex-5-en-2-on
SMILES CC(=O)CCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexen-2-one
Dichte 0.847
Siedepunkt 127°C to 128°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Geruch Like Ketone
Brechungsindex 1.42
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1699137
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥98%