Learn More
5-Hexenitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10348903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10348903 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10637041 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
11995611 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10348903
Marke: Thermo Scientific Acros 259810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5048-19-1 | C6H9N | 95.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5048-19-1
Summenformel C6H9N
Molekulargewicht (g/mol) 95.15
MDL-Nummer MFCD00067056
InChI-Schlüssel UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenenitrile, 5-cyano-1-pentene, 4-pentenyl cyanide, hex-1-ene-6-nitrile, acmc-209kmu
PubChem CID 123222
IUPAC-Name Hex-5-ennitril
SMILES C=CCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexenenitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammpunkt 40°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=CHCH2CH2CH2CN
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 1 mL
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Formelmasse 95.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Hexenenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.