Learn More
5-Hexensäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333416
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333416 1 g 1 Gramm
11343416 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11333416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12863.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1577-22-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
5-Hexenoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hexensäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1577-22-6
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00046558
InChI-Schlüssel XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexenoic acid, delta-hexenoic acid, acmc-1bnq8
PubChem CID 15308
IUPAC-Name Hex-5-ensäure
SMILES C=CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexenoic acid
Dichte 0.961
Siedepunkt 107°C (17 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1743172
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%