Learn More
5-Hexin-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357445 5 g 5 Gramm
11347445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19780-84-8
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00041593
InChI-Schlüssel AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hexyn-3-ol, 1-hexyn-4-ol, 4-hydroxy-1-hexyne, 4-hydroxy-1hexyne, acmc-1buup, ajygraorqscned-uhfffaoysa
PubChem CID 89223
IUPAC-Name hex-5-yn-3-ol
SMILES CCC(CC#C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Hexyn-3-ol
Siedepunkt 58°C to 59°C (25 mmHg)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1698904
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥98%