Learn More
5-Hexynosäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Hexynoic acid is used in the preparation of hex-5-ynoic acid methyl ester by using p-toluenesulfonic acid as a reagent. It is also involved in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Hexynoinsäure wird bei der Herstellung von Hex-5-ynonsäure-Methylester unter Verwendung von p-Toluolsulfonsäure als Reagenz verwendet. Sie wird auch in der chemischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Hexynoic acid |
| Dichte | 0.99 |
| Siedepunkt | 73°C to 74°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.4495 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1743192 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 112.13 |
| Mehr anzeigen |