Learn More
5-Hexynoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30395697
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30395697 500 mg 500 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30395697
Marke: Toronto Research Chemicals TRCH325263500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Hexynoic Acid
CAS 53293-00-8
Summenformel C6H8O2
Menge 500 mg
Synonym 4-Ethynylbutyric Acid, 5-Hexyn-1-oic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCCC#C
IUPAC-Name hex-5-ynoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Formelmasse 112.0524